Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 133.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H14O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.32
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
BRD56491 is a nontoxic enhancer of reactive oxygen species (ROS) that strongly elevates markers of oxidative stress without causing cell death.
BRD56491 is a nontoxic enhancer of reactive oxygen species (ROS) that strongly elevates markers of oxidative stress without causing cell death. However, combining BRD56491 with nontoxic doses of the glutathione synthesis inhibitor L-buthionine sulfoximine did lead to cell death in a variety of cancer cell lines. BRD56491 can be used to create a more oxidizing cell state and aid in studies of cancer cell lines resilient to induced increases in ROS levels.
1 of 1
Questo articolo | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) |
| color white to beige | color white to beige |
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?