Merck
SML0812
NBD-556
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N1-(4-Chlorophenyl)-N2-(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-ethanediamide
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H24ClN3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
337.84
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Accedi per visualizzare i prezzi
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)NC(=O)C(=O)NC2CC(NC(C2)(C)C)(C)C
InChI
1S/C17H24ClN3O2/c1-16(2)9-13(10-17(3,4)21-16)20-15(23)14(22)19-12-7-5-11(18)6-8-12/h5-8,13,21H,9-10H2,1-4H3,(H,19,22)(H,20,23)
InChI key
ZKXLQCIOURANAD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NBD-556 is small molecule mimetic of CD4 that recognizes the HIV-1 envelope protein gp120.
NBD-556 is small molecule mimetic of CD4. NBD-556 recognizes the HIV-1 envelope protein gp120 and induces restructuring of gp120 analogous to CD4 binding. The CD4-induced conformational change in gp120 is necessary for interaction with CCR5.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)