Vai a
SML0796
HI-TOPK-032
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(12-Cyanindolizino[2,3-b]quinoxalin-2-yl)-2-thiophenecarboxamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 111.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 313.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H11N5OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
369.40
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 111.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
orange to dark red
solubility
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c(ccc1)C(=O)Nc2cc3[n](c4nc5c(nc4c3C#N)cccc5)cc2
InChI
1S/C20H11N5OS/c21-11-13-16-10-12(22-20(26)17-6-3-9-27-17)7-8-25(16)19-18(13)23-14-4-1-2-5-15(14)24-19/h1-10H,(H,22,26)
InChI key
BCSBXWKRZUPFHW-UHFFFAOYSA-N
Application
HI-TOPK-032 has been used as a PDZ binding-kinase (PBK) inhibitor.
Biochem/physiol Actions
HI-TOPK-032 is a specific TOPK (T-LAK cell–originated protein kinase) inhibitor both in vitro and in vivo. HI-TOPK-032 suppressed tumor growth in a colon cancer xenograft model.
HI-TOPK-032 is a specific TOPK inhibitor.
HI-TOPK-032 belongs to the class of ATP-competitive inhibitors. It can also be used as a potent therapeutic for colorectal cancer.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)