Vai a
SML0777
Oltipraz metabolite M2
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
7-Methyl-6,8-bis(methylthio)-pyrrolo[1,2-a]pyrazine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 368.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12N2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.35
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
CHF 368.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to light brown
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S(C)c1[n]2c(c(c1C)SC)C=NC=C2
InChI
1S/C10H12N2S2/c1-7-9(13-2)8-6-11-4-5-12(8)10(7)14-3/h4-6H,1-3H3
InChI key
MYLBTCQBKAKUTJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
M2 is a metabolite of the chemopreventive agent oltipraz. Oltipraz metabolite M2 has been shown to inhibit liver steatosis by inhibiting lipogenesis and enhancing mitochondrial function, including fuel oxidation. Oltipraz metabolite M2 acts as a potent inhibitor of LXRa transcriptional activity, and also AMPK activator inducing the phosphorylation of AMPK.
M2 is a metabolite of the chemopreventive agent oltipraz; LXRa inhibitor; AMPK activator.
Features and Benefits
This compound is featured on the AMPKs page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Other Notes
Light sensitive and air sensitive.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
O9389SML1200SML1816
Oltipraz ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
O9389
Oltipraz
RO8191 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1200
RO8191
ABC44 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1816
ABC44
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)