Vai a
SML0773
GSK-650394
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Cyclopentyl-4-(5-phenyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)-benzoic acid, GSK 650394, GSK650394
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 136.00
CHF 115.60
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 461.00
CHF 391.85
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H22N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
382.45
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 115.60
Prezzo di listinoCHF 136.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
[nH]1c2ncc(cc2c(c1)c4cc(c(cc4)C(=O)O)C5CCCC5)c3ccccc3
InChI
1S/C25H22N2O2/c28-25(29)20-11-10-18(12-21(20)17-8-4-5-9-17)23-15-27-24-22(23)13-19(14-26-24)16-6-2-1-3-7-16/h1-3,6-7,10-15,17H,4-5,8-9H2,(H,26,27)(H,28,29)
InChI key
WVSBGSNVCDAMCF-UHFFFAOYSA-N
Application
GSK-650394 has been used as a serum and glucocorticoid-activated kinase (SGK1) inhibitor.
Biochem/physiol Actions
GSK-650394 is a potent and selective Serum- and glucocorticoid-regulated kinase 1 (SGK1) antagonist.
GSK-650394 is a potent, selective SGK1 antagonist.
GSK-650394 has an IC50 value of 62 nM for serum and glucocorticoid-activated kinase-1 (SGK1) and 103 nM for SGK2. It has an ability to stop viral replication at concentrations that are nontoxic to cells.
Features and Benefits
This compound is featured on the PKB/Akt page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2834SML2770PZ0357
GSK-650394 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0773
GSK-650394
SGC-CAMKK2-1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2834
SGC-CAMKK2-1
GSK2795039 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2770
GSK2795039
PF-06412562 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
PZ0357
PF-06412562
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 30 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review