Vai a
SML0769
Cu-ATSM
≥98% (HPLC), peroxynitrite inhibitor, powder
Sinonimo/i:
CuII(ATSM), Diacetylbis(N(4)-methylthiosemicarbazonato) copper(II), [[2,2′-(1,2-Dimethyl-1,2-ethanediylidene)bis[N-methylhydrazinecarbothioamidato]]] copper
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 111.00
CHF 94.35
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 436.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H14CuN6S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
321.91
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 94.35
Prezzo di listinoCHF 111.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Cu-ATSM, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, brown to dark red-brown
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Cu-ATSM is an orally bioavailable, blood-brain barrier permeable complex that specifically inhibits the action of peroxynitrite on Cu,Zn superoxide dismutase (SOD1) and subsequent nitration of cellular proteins. CuII(ATSM) significantly delayed onset of disease (paralysis and prolonged lifespan) in amyotrophic lateral sclerosis (ALS) mice model. Also, Cu-ATSM was reported to lower lipid peroxidation in a model of ischemicreperfusion injury. Cu-ATSM subsequently was shown to inhibit ferroptosis with a potency similar to Liproxstatin-1.
Cu-ATSM is an orally bioavailable, blood-brain barrier permeable complex that specifically inhibits the action of peroxynitrite on Cu,Zn superoxide dismutase (SOD1).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2675B9935692166
Cu-ATSM ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0769
Cu-ATSM
CuET ≥97% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2675
CuET
BMS-345541 ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
B9935
BMS-345541
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder
description
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 18 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
-
color
, brown to dark red-brown
color
dark green to black
color
-
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)