Vai a
SML0753
PSB-12062
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
10-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-10H-phenoxazine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 112.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H15NO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
337.39
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 112.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N2c3c(cccc3)Oc4c2cccc4)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C19H15NO3S/c1-14-10-12-15(13-11-14)24(21,22)20-16-6-2-4-8-18(16)23-19-9-5-3-7-17(19)20/h2-13H,1H3
InChI key
DHZNMEIBMACSFH-UHFFFAOYSA-N
Application
PSB-12062 has been used as a P2X4 antagonist to pre-treat macrophages in inhibitor screening studies to understand the inflammation process. It has also been used as P2X4 antagonists to pre-treat P2X7-deficient BV-2 cells to elucidate the roles of P2X4.
Biochem/physiol Actions
PSB-12062 is a P2X4 receptor antagonist.
PSB-12062 is a P2X4 receptor antagonist. P2X4 receptors are highly expressed in the central nervous system (CNS), and have been studied as a therapeutic target for neutopathic pain, and treatment of traumatic brain injury, cerebral ischemia, and spinal cord injury. PBS-12062 is a new P2X4-specific antagonist with equal potency against human, rat and mouse receptors (IC50s 1.38, 0.92 and 1.76 μM, respecitively). The compound does not display significant inhibition of human P2X1, P2X2, P2X3 or P2X7 at 10 μM.
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)