Documenti fondamentali
SML0696
Sigma-Aldrich
transpDMA
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-[(4R,6R)-4,6-Diphenyl-1,3-dioxan-2-yl]-N,N-dimethyl-benzenamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H25NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
359.46
Codice UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
transpDMA is a constitutive androstane receptor (CAR) agonist that inhibits FOXO1 and HNF4 driven expression of the gluconeogeneis PEPCK and glucose-6- phosphatase. transpDMA reduces blood glucose levels, insulin sensitivity and weight gain in rats fed a high fat diet.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3