Vai a
SML0672
VU0405601
≥98% (HPLC)
Offerta disponibile
Sinonimo/i:
2-[(1-Bromo-2-naphthalenyl)oxy]-N-3-pyridinyl-acetamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Risparmia il 15% sul prezzo di listino*
Utilizza il codice SAVE15 nel carrello. Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 318.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H13BrN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
357.20
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
CHF 318.00
Salva 15% con il codice SAVE15
Sconto Esclusivo Online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrC1=C2C=CC=CC2=CC=C1OCC(NC3=CC=CN=C3)=O
InChI
1S/C17H13BrN2O2/c18-17-14-6-2-1-4-12(14)7-8-15(17)22-11-16(21)20-13-5-3-9-19-10-13/h1-10H,11H2,(H,20,21)
InChI key
WLLRAGBPCSOJNH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
VU0405601 is a hERG (the human Ether-à-go-go-Related Gene) agonist that increased the IC50 of dofetilide from 38.7 nM to 76.3 nM. VU0405601 protects against arrhythmias induced by hERG inhibition.
VU0405601 is a hERG agonist that protects against arrhythmias induced by hERG inhibition.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
CYL4039
VU0405601 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0672
VU0405601
description
≥98% (HPLC)
description
Human ERG ion channel membrane preparation for Radioligand binding Assays.
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)