Documenti
SML0665
Sigma-Aldrich
LY-456236
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(4-Methoxy-phenyl)-(6-methoxy-quinazolin-4-yl)-amine hydrochloride, 6-Methoxy-N-(4-methoxyphenyl)-4-quinazolinamine hydrochloride, LY456236, MPMQ
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H15N3O2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
317.77
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C16H15N3O2.ClH/c1-20-12-5-3-11(4-6-12)19-16-14-9-13(21-2)7-8-15(14)17-10-18-16;/h3-10H,1-2H3,(H,17,18,19);1H
AVKFOWUSTVWZQN-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
LY-456236 is a selective mGlu1 receptor antagonist with an IC50 value of 143 nM for mGlu1 compared to > 10 μM for mGlu5 receptors.
Caratteristiche e vantaggi
This compound is featured on the Glutamate Receptors (G Protein Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Sigma-Aldrich offers many products related to G-protein family glutamate receptors for your research needs.