Merck
SML0646
GMX1778
≥98% (HPLC), nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT) inhibitor, powder
Sinonimo/i:
CHS 828, CHS-828, GMX 1778, N-[6-(4-Chlorophenoxy)hexyl]-N′-cyano-N′′-4-pyridinyl-guanidine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H22ClN5O
Numero CAS:
Peso molecolare:
371.86
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
GMX1778, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)OCCCCCCN\C(=N\C#N)\Nc2ccncc2
InChI
1S/C19H22ClN5O/c20-16-5-7-18(8-6-16)26-14-4-2-1-3-11-23-19(24-15-21)25-17-9-12-22-13-10-17/h5-10,12-13H,1-4,11,14H2,(H2,22,23,24,25)
InChI key
BOIPLTNGIAPDBY-UHFFFAOYSA-N
Application
GMX1778 has been used as NAMPT inhibitor, to study its effects on nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) contents of SH-SY5Y cells exposed to Vacor.
Biochem/physiol Actions
GMX1778 (CHS-828) is a competitive inhibitor of nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT) that exhibits a potent anticancer activity both in vitro and in vivo. GMX1778 exerts a cytotoxic effect by decreasing the cellular level of NAD+. GMX1778 increases intracellular ROS in cancer cells but does not induce ROS in normal cells.
GMX1778 is a competitive inhibitor of nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT).
GMX1778 can regulate redox status and has the ability to simulate ROS in cancer cells.
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)