Vai a
SML0629
Mitochondrial Fusion Promoter M1
≥95% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
(E)-4-Chloro-2-(1-(2-(2,4,6-trichlorophenyl)hydrazono)ethyl)phenol, 1-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)-ethanone 2-(2,4,6-trichlorophenyl)hydrazone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 186.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H10Cl4N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
364.05
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
CHF 186.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Mitochondrial Fusion Promoter M1, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1c(c(cc(c1)Cl)Cl)NNC(=C)c2c(ccc(c2)Cl)O
InChI key
WMAGOVJOXMBLHY-UHFFFAOYSA-N
Application
Mitochondrial Fusion Promoter M1 has been used as a fusion promoter:
  • to study its effects on peroxisome proliferator-activated receptor-γ coactivator (PGC)-1α expression in breast cancer cells
  • to study the link between nucleoside diphosphate kinase 3 (NME3)-regulated mitochondrial fluctuations and stability of genome in NME3 knockdown cells
  • to study its effects on mitochondrial fusion in neuronal cells
Biochem/physiol Actions
Mitochondrial Fusion Promoter M1 is a cell permeable hydrazone that enhances mitochondrial fusion.
Mitochondrial Fusion Promoter M1 is a cell permeable hydrazone that enhances mitochondrial fusion. M1 protects cells from mitochondrial fragmentation associated cell death. Mitochondrial Fusion Promoter M1 does not interfere with endoplasmic reticula (ER) and lysosomes morphology.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mitochondrial Fusion Promoter M1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)