Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 101.00 |
50 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 318.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14N6O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.26
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[n]2(c3ncnc(c3nc2N)N)C1OC(C(C1O)O)CO
InChI
1S/C10H14N6O4/c11-7-4-8(14-2-13-7)16(10(12)15-4)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9/h2-3,5-6,9,17-19H,1H2,(H2,12,15)(H2,11,13,14)
InChI key
DVGWFQILDUEEGX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
8-Aminoadenosine, a ribose nucleoside, reduces cellular ATP levels and inhibits mRNA synthesis. 8-Aminoadenosine also inhibits transcription and polyadenylation. 8-Aminoadenosine potently inhibits varies breast cancer cell lines proliferation and activates cell death independent of p53. 8-NH2-Ado is highly cytotoxic to other cancer cell lines.
8-Aminoadenosine, a transcription inhibitor, reduces cellular ATP levels and inhibits mRNA synthesis.
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?