Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 115.00 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 487.00 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
WZB-117, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=CC(O)=C1)OC2=C(F)C=CC=C2OC(C3=CC(O)=CC=C3)=O
InChI
1S/C20H13FO6/c21-16-8-3-9-17(26-19(24)12-4-1-6-14(22)10-12)18(16)27-20(25)13-5-2-7-15(23)11-13/h1-11,22-23H
InChI key
FRSWCCBXIHFKKY-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description The Glucose Transporter Inhibitor IV, WZB117 controls the biological activity of Glucose Transporter. | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility ethanol: 100 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated, OK to freeze, protect from light | storage condition - | storage condition - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under WZB-117
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?