Documenti
SML0595
Sigma-Aldrich
A-286982
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2E)-1-(4-Acetyl-1-piperazinyl)-3-[4-[[2-(1-methylethyl)phenyl]thio]-3-nitrophenyl]-2-propen-1-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H27N3O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
453.55
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C24H27N3O4S/c1-17(2)20-6-4-5-7-22(20)32-23-10-8-19(16-21(23)27(30)31)9-11-24(29)26-14-12-25(13-15-26)18(3)28/h4-11,16-17H,12-15H2,1-3H3/b11-9+
HTGGAYLWTDOFDK-PKNBQFBNSA-N
Azioni biochim/fisiol
A-286982 blocks binding of lymphocyte function-associated antigen-1 (LFA-1) with the cell adhesion molecule ICAM-1. The IC50 in a cell based assay is 35 nM.
Altre note
Air sensitive
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3