Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 160.00 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 555.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H36O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
484.65
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S]1(=O)(=O)CCC(c2c1cc(c(c2)\C(=C\c3ccc(cc3)C(=O)O)\C)OCCCCCCC)(C)C
InChI
1S/C28H36O5S/c1-5-6-7-8-9-15-33-25-19-26-24(28(3,4)14-16-34(26,31)32)18-23(25)20(2)17-21-10-12-22(13-11-21)27(29)30/h10-13,17-19H,5-9,14-16H2,1-4H3,(H,29,30)/b20-17+
InChI key
JEIWQRITHXYGIF-LVZFUZTISA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Ro 41-5253 ( GR110) is a potent (IC50 = 16 nM) and selective retinoic acid receptor-α (RARα) antagonist, with some recently discovered activity as a PPARγ agonist at 50-fold higher concentrations (EC50 = 810 nM).
Ro 41-5253 ( GR110) is a potent (IC50 = 16 nM) and selective retinoic acid receptor-α (RARα) antagonist, with some recently discovered activity as a PPARγ agonist at 50-fold higher concentrations (EC50 = 810 nM). Ro 41-5253 inhibited differentiation and prevented the loss of human HSCs that otherwise occurs in short-term culture.
Ro 41-5253 is a member of an interesting class of retinoids with anti-proliferative properties. It can repress the activity of retinoic acid receptor-α (RAR-α) in rat embryonic gonad culture. Ro 41-5253 can decrease the expression stimulated by the retinoic acid gene 8 (STRA8) gene. It can prevent multiplication and stimulate apoptosis in breast cancer cell lines.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Non-Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?