SML0567
BRD4770
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(Benzoylamino)-1-(3-phenylpropyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid methyl ester
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C1=CC=CC=C1)NC2=NC3=C(N2CCCC4=CC=CC=C4)C=CC(C(OC)=O)=C3
InChI
1S/C25H23N3O3/c1-31-24(30)20-14-15-22-21(17-20)26-25(27-23(29)19-12-6-3-7-13-19)28(22)16-8-11-18-9-4-2-5-10-18/h2-7,9-10,12-15,17H,8,11,16H2,1H3,(H,26,27,29)
UCGWYCMPZXDHNR-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3