Documenti fondamentali
SML0555
Sigma-Aldrich
ML289
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
VU0463597, [(3R)-3-(Hydroxymethyl)-1-piperidinyl][4-[2-(4-methoxyphenyl)ethynyl]phenyl]-methanone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H23NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
349.42
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C22H23NO3/c1-26-21-12-8-18(9-13-21)5-4-17-6-10-20(11-7-17)22(25)23-14-2-3-19(15-23)16-24/h6-13,19,24H,2-3,14-16H2,1H3/t19-/m1/s1
VSLWUPHHCFQTDB-LJQANCHMSA-N
Azioni biochim/fisiol
ML289 (VU0463597) is a potent, selective and centrally penetrant negative allosteric modifier (NAM) of metabotropic glutamate receptor 3 (mGlu3). ML289 is >15-fold selective vs mGlu2 with an IC50 value of 0.66 μM.
ML289 is a potent, selective and centrally penetrant negative allosteric modifier (NAM) of metabotropic glutamate receptor 3 (mGlu3).
Caratteristiche e vantaggi
This compound is featured on the Glutamate Receptors (G Protein Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Sigma-Aldrich offers many products related to G-protein family glutamate receptors for your research needs.