Vai a
SML0552
Tirapazamine
≥98% (HPLC), Pro-apoptotic, powder
Sinonimo/i:
4-Hydroxy-1-oxido-1,2,4-benzotriazin-1-ium-3-imine, SR 259075, SR 4233, Tirazone, Win 59075
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 146.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.15
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 146.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Tirapazamine, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, orange to dark orange-red
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1n[n+]([O-])c2ccccc2[n+]1[O-]
InChI
1S/C7H6N4O2/c8-7-9-11(13)6-4-2-1-3-5(6)10(7)12/h1-4H,(H2,8,9)
InChI key
ORYDPOVDJJZGHQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Tirapazamine has been used to evaluate its cytotoxic effect on U-251 MG (glioblastoma cell line) cell viability.
Biochem/physiol Actions
Under hypoxic conditions, tirapazamine is a potent cytotoxic agent that induces apoptosis by inducing breaks in single and double stranded DNA, as well as chromosomal breaks. The compound sensitizes cells to other ionizing radiation and other cytotoxic agents like cisplatin.
Under hypoxic conditions, tirapazamine is a potent cytotoxic agent..
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)