SML0509
JK-P3
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3,4-Dimethoxy-N-(5-phenyl-1H-pyrazol-3-yl)-benzamide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1OC)C(=O)Nc2cc([nH]n2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H17N3O3/c1-23-15-9-8-13(10-16(15)24-2)18(22)19-17-11-14(20-21-17)12-6-4-3-5-7-12/h3-11H,1-2H3,(H2,19,20,21,22)
QAZJUVDICQNITG-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Articoli
We offer many products related to FGFR for your research needs.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology