Vai a
SML0504
I-BOP
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
(5Z)-7-[(1S,2R,3R,4R)-3-[(1E,3R)-3-Hydroxy-4-(4-iodophenoxy)-1-buten-1-yl]-7-oxabicyclo[2.2.1]hept-2-yl]-5-heptenoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 560.00
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 2250.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H29IO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
512.38
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-578-6
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solution
CHF 560.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solution
concentration
10 mg/mL in ethanol
color
colorless to faint yellow
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
I-BOP is a potent thromboxane (TP) receptor agonist.
I-BOP is a potent thromboxane (TP) receptor agonist. I-BOP induces human platelet aggregation with an EC50 value of 0.34 nM.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B6309SML2357L1292
I-BOP ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0504
I-BOP
(R)-Butaprost ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
B6309
(R)-Butaprost
Isavuconazole ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2357
Isavuconazole
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solution
form
oil
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
color
colorless to faint yellow
color
light yellow
color
white to beige
color
pale yellow, oil
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
wet ice
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
57.2 °F - closed cup
flash_point_c
14.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)