Documenti fondamentali
SML0500
Sigma-Aldrich
GSK334429 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-(1-Methylethyl)-4-((1-(6-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl)-4-piperidinyl)carbonyl)hexahydro-1H-1,4-diazepine hydrochloride
Scegli un formato
5 MG
CHF 140.00
CHF 140.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 140.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H29F3N4O · xHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
398.47 (free base basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
CHF 140.00
Check Cart for Availability
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 5 mg/mL (clear solution)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CC(C)N1CCCN(CC1)C(=O)C2CCN(CC2)c3ccc(nc3)C(F)(F)F
InChI
1S/C20H29F3N4O.ClH/c1-15(2)25-8-3-9-27(13-12-25)19(28)16-6-10-26(11-7-16)17-4-5-18(24-14-17)20(21,22)23;/h4-5,14-16H,3,6-13H2,1-2H3;1H
RCZVWLOXPFGZDD-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
GSK334429 is a selective histamine H3 receptor antagonist.
GSK334429 is a selective histamine H3 receptor antagonist. H3 antagonists increase the release of brain histamine, ACh, NE and DA neurotransmitters that modulate cognitive processes. Studies look at their analgesic efffects including efficacy for neuropathic pain.
Caratteristiche e vantaggi
This compound is featured on the Histamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Altre note
Store desiccated; dry room.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
We offers many products related to histamine receptors for your research needs.