SML0482
3CAI
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Chloro-1-(1H-indol-3-yl)ethanone, 3-Chloroacetyl-indole, Chloromethyl indol-3-yl ketone
About This Item
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
protect from light
Colore
yellow to brown
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(CCl)C1=CNC2=C1C=CC=C2
InChI
1S/C10H8ClNO/c11-5-10(13)8-6-12-9-4-2-1-3-7(8)9/h1-4,6,12H,5H2
LLZQFAXTCYDVTR-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
We offer many products related to PKB/Akt for your research needs.