Documenti fondamentali
SML0452
Sigma-Aldrich
AZ513
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2,3-Dichloro-N-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)benzamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H9Cl2N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
306.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1cccc(C(=O)Nc2cnc3[nH]ccc3c2)c1Cl
InChI
1S/C14H9Cl2N3O/c15-11-3-1-2-10(12(11)16)14(20)19-9-6-8-4-5-17-13(8)18-7-9/h1-7H,(H,17,18)(H,19,20)
SIMLBFHHXAMGGM-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
AZ513 is a reversible, noncompetitive FAAH inhibitor.
AZ513 is a reversible, noncompetitive FAAH inhibitor. It also binds non-competitively at a site distinct from the catalytic site. AZ513 is 20-fold more potent against rat FAAH (IC50 27 nM) than the human form (IC50 551 nM).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)