Vai a
SML0436
BNS-22
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
8-[(3,4-Dihydro-2H-quinolin-1-yl)carbonyl]-5,7-dimethoxy-4-propyl-2H-chromen-2-one
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 121.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 308.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H25NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
407.46
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 121.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL (clear solution; warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC1=C2C(OC(C=C2CCC)=O)=C(C(N3C(C=CC=C4)=C4CCC3)=O)C(OC)=C1
InChI
1S/C24H25NO5/c1-4-8-16-13-20(26)30-23-21(16)18(28-2)14-19(29-3)22(23)24(27)25-12-7-10-15-9-5-6-11-17(15)25/h5-6,9,11,13-14H,4,7-8,10,12H2,1-3H3
InChI key
LRPUQCTZOSTSGL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BNS-22 is a DNA-topoisomerase II (TOPO2) catalytic inhibitor.
BNS-22 is a derivative of natural product GUT-70 isolated from the stem bark of Calophyllum brasiliense exhibits antiproliferative activity against human cancer cells. It appears that BNS-22 is a specific DNA-topoisomerase II (TOPO2) catalytic inhibitor. BNS-22 does not induce DNA damage.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML3112SML3113
BNS-22 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0436
BNS-22
cis-22a ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3112
cis-22a
trans-22a ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3113
trans-22a
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL (clear solution; warmed)
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)