Documenti fondamentali
SML0391
Sigma-Aldrich
SB-268262
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(+/-)-SB-273779, N-Methyl-N-(2-methylphenyl)-3-nitro-4-(2-thiazolylsulfinyl)-benzamide
Scegli un formato
5 MG
CHF 79.90
25 MG
CHF 320.00
CHF 79.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 79.90
25 MG
CHF 320.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H15N3O4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
401.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106305
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
CHF 79.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: >5 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(C(=O)c1ccc(c(c1)[N+]([O-])=O)S(=O)c2nccs2)c3ccccc3C
InChI
1S/C18H15N3O4S2/c1-12-5-3-4-6-14(12)20(2)17(22)13-7-8-16(15(11-13)21(23)24)27(25)18-19-9-10-26-18/h3-11H,1-2H3
YXHLPJQQPOMPGE-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
SB-268262 is a selective non-peptide antagonist at the CGRP1 receptor.
SB-268262 is a selective non-peptide antagonist at the CGRP1 receptor. SB-268262 inhibits CGRP binding, and CGRP-mediated stimulation of adenylyl cyclase activity in human neuroblastoma cells with IC50 values of 240 and 830 nM, respectively.
Caratteristiche e vantaggi
This compound is featured on the Calcitonin Gene-Related Peptides page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)