SML0385
ML218
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3,5-Dichloro-N-[[(1α,5α,6-exo,6α)-3-(3,3-dimethylbutyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hex-6-yl]methyl]benzamide, CID 45115620, VU0413807, VU0424199-1
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)CCN1C[C@H]2C(CNC(=O)c3cc(Cl)cc(Cl)c3)[C@H]2C1
InChI
1S/C19H26Cl2N2O/c1-19(2,3)4-5-23-10-16-15(17(16)11-23)9-22-18(24)12-6-13(20)8-14(21)7-12/h6-8,15-17H,4-5,9-11H2,1-3H3,(H,22,24)/t15-,16-,17+
GSJIGYLGKSBYBC-OSYLJGHBSA-N
Applicazioni
- T-type channel blocker to test its effect on the nociceptive behavior associated with homocysteinemia rats[1]
- T-type voltage-sensitive calcium channel (VSCC) inhibitor in osteoblasts[2]
- T-type calcium channel blocker to test its effect on the viability of neural progenitor cells[3]
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
We offers many products related to calcium channels for your research needs.