Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 397.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H12FN3O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
309.32
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: >15 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=CC=C(S(N)(=O)=O)C=C1)NC2=CC=C(F)C=C2
InChI
1S/C13H12FN3O3S/c14-9-1-3-10(4-2-9)16-13(18)17-11-5-7-12(8-6-11)21(15,19)20/h1-8H,(H2,15,19,20)(H2,16,17,18)
InChI key
YJQZNWPYLCNRLP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
U-104 is a carbonic anhydrase IX (CAIX) inhibitor and a CAXII inhibitor.
U-104 is an inhibitor of CA IX that binds only to CA IX under hypoxic conditions in vivo. The binding results in significant inhibition of tumor growth and metastasis formation in both spontaneous and experimental models of metastasis. U-104 reduces the medium acidity by inhibiting the catalytic activity of the CA IX. It binds specifically only to hypoxic cells expressing CA IX.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?