Vai a
SML0356
Etonogestrel
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(17α)-13-Ethyl-17-hydroxy-11-methylene-18,19-dinorpregn-4-en-20-yn-3-one, 3-Keto-desogestrel, 3-Oxo-desogestrel
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 109.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 434.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H28O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
324.46
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
258-936-2
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 109.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +80 to +95°, c = 1 (CHCl3)
color
white to beige
solubility
DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@]12CC(=C)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
InChI
1S/C22H28O2/c1-4-21-13-14(3)20-17-9-7-16(23)12-15(17)6-8-18(20)19(21)10-11-22(21,24)5-2/h2,12,17-20,24H,3-4,6-11,13H2,1H3/t17-,18-,19-,20+,21-,22-/m0/s1
InChI key
GCKFUYQCUCGESZ-BPIQYHPVSA-N
Gene Information
human ... PGR(5241)
Biochem/physiol Actions
Etonogestrel is a progestin, contraceptive.
Etonogestrel is a third-generation progestin contraceptive. Etonogestrel is used as a contraceptive itself and is also the active metabolite of the drug desogestrel used in some combination contraceptives.
Etonogestrel is a lipophilic molecule. Pharmacokinetics studies reveal that etonogestrel is bound to protein albumin in the blood. This remains independent of both endogenous and exogenous concentration of estradiol.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
BP8161173268Y0002406
Etonogestrel ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0356
Etonogestrel
Desogestrel impurity D British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP816
Desogestrel impurity D
Etonogestrel CRS European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0002406
Etonogestrel CRS
description
≥98% (HPLC)
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Etonogestrel
Pittogrammi
Health hazard
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)