Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 122.00 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 429.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H28ClN5O3 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
530.88
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.CN1CCN(CCCCN2C(=O)CN(\N=C/c3ccc(o3)-c4cccc(Cl)c4)C2=O)CC1
InChI
1S/C23H28ClN5O3.2ClH/c1-26-11-13-27(14-12-26)9-2-3-10-28-22(30)17-29(23(28)31)25-16-20-7-8-21(32-20)18-5-4-6-19(24)15-18;;/h4-8,15-16H,2-3,9-14,17H2,1H3;2*1H/b25-16-;;
InChI key
SUHOTCCGXXEWJN-DSHYBBOZSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Azimilide is a Class III antiarrhythmic; blocker of the delayed rectifier cardiac potassium channels; inhibits KV7.1 and KV11.1 potassium channels.
Azimilide is an investigational class III anti-arrhythmic drug that blocks fast and slow components of the delayed rectifier cardiac potassium channels. It inhibits KV7.1 and KV11.1 potassium channels. Azimilide′s block of K+ currents is relatively selective for IKr over IKs: It potently blocks the rapidly activating component of the delayed rectifier, IKr (IC50 0.4 mM), and inhibits IKs (IC50 3 mM) with nearly 10-fold less potency. At 10 mM, it does not block the inward rectifier K+ current. It blocks (10 mM) the L-type Ca2+ current (ICa) in a use-dependent manner.
Features and Benefits
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?