Passa al contenuto
La manutenzione del sistema è prevista per domenica 11 ottobre 2026, dalle ore 15:00 alle ore 19:00 CET. I preventivi, le verifiche dei prezzi e le richieste sullo stato degli ordini potrebbero non essere disponibili temporaneamente.
Merck
Vai a
SML0338
Lornoxicam
≥98% (HPLC)
Offerta disponibile
Sinonimo/i:
6-Chloro-4-hydroxy-2-methyl-N-2-pyridinyl-2H-thieno[2,3-e]-1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, Chlortenoxicam, Ro 13-9297, TS 110
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 90.70
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 294.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H10ClN3O4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
371.82
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 90.70
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faintly yellow to dark yellow
solubility
DMSO: >5 mg/mL (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN1C(C(=O)Nc2ccccn2)=C(O)c3sc(Cl)cc3S1(=O)=O
InChI
1S/C13H10ClN3O4S2/c1-17-10(13(19)16-9-4-2-3-5-15-9)11(18)12-7(23(17,20)21)6-8(14)22-12/h2-6,18H,1H3,(H,15,16,19)
InChI key
WLHQHAUOOXYABV-UHFFFAOYSA-N
General description
Lornoxicam belongs to the oxicam class. It has anti-inflammatory and antipyretic properties. Lornoxicam prevents the synthesis of prostaglandin (PG) by inhibiting cyclo-oxygenase. It is used to relieve various types of symptoms associated with osteoarthritis, rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, acute sciatica and low back pain.
Application
Lornoxicam has been used as a drug in melanin binding study with cassette dosing and rapid equilibrium dialysis inserts.
Biochem/physiol Actions
Lornoxicam is an oxicam-class NSAID with strong analgesic properties.
Lornoxicam is an oxicam-class NSAID; cyclooxygenase inhibitor.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
T0909P0847T0040800
Lornoxicam ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0338
Lornoxicam
Tenoxicam NSAID
Sigma-Aldrich
T0909
Tenoxicam
Piroxicam meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
P0847
Piroxicam
Tenoxicam European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
T0040800
Tenoxicam
description
≥98% (HPLC)
description
NSAID
description
meets USP testing specifications
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (perchloric acid titration)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
solid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >5 mg/mL (warmed)
solubility
DMF: 25 mg/mL, clear, yellow-green
solubility
-
solubility
-
color
faintly yellow to dark yellow
color
-
color
-
color
-
Pittogrammi
Skull and crossbones
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)