SML0261
SC66
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2E,6E)-2,6-Bis(4-pyridinylmethylene)-cyclohexanone
About This Item
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
faintly yellow to dark yellow
Solubilità
DMSO: ≥5 mg/mL (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1\C(CCC\C1=C/c2ccncc2)=C\c3ccncc3
InChI
1S/C18H16N2O/c21-18-16(12-14-4-8-19-9-5-14)2-1-3-17(18)13-15-6-10-20-11-7-15/h4-13H,1-3H2/b16-12+,17-13+
CYVVJSKZRBZHAV-UNZYHPAISA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
We offer many products related to PKB/Akt for your research needs.