Merck
SML0259
Catharanthine
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
(+)-3,4-Didehydrocoronaridine, (2α,5β,6α,18β)-3,4-Didehydroibogamine-18-carboxylic acid methyl ester, 7-Ethyl-9,10,12,13-tetrahydro-6,9-methano-5H-pyrido[1′,2′:1,2]azepino[4,5-b]indole-6(6aH)-carboxylic acid methyl ester
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H24N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
336.43
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +30 to +38° (c=0.5, CDCl3)
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution; warmed)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC1=C[C@@H]2C[N@H]3CCc4c([nH]c5ccccc45)[C@@](C2)([C@@H]13)C(=O)OC
InChI
1S/C21H24N2O2/c1-3-14-10-13-11-21(20(24)25-2)18-16(8-9-23(12-13)19(14)21)15-6-4-5-7-17(15)22-18/h4-7,10,13,19,22H,3,8-9,11-12H2,1-2H3/t13-,19+,21-/m0/s1
InChI key
CMKFQVZJOWHHDV-NQZBTDCJSA-N
Biochem/physiol Actions
Catharanthine is a precursor of the anti-tumor drugs vinblastine and vincristine, formed by dimerization of catharanthine with vindoline. Catharanthine itself is an inhibitor of tubulin self-assembly into microtubules, although not so potent as vinblastine or vincristine. Catharanthine also has anticholinergic activity. It showed muscarinic antagonism at 10 microM and fully inhibited nicotinic receptor mediated diaphragm contractions with an IC50 of 59.6 microM.
Catharanthine is a precursor of the anti-tumor drugs vinblastine and vincristine..Catharanthine is an inhibitor of tubulin self-assembly into microtubules.
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)