Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 140.00 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 554.00 |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
storage condition
protect from light
color
white to tan
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCC(O)C(O)=O
InChI
1S/C18H34O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(19)18(20)21/h9-10,17,19H,2-8,11-16H2,1H3,(H,20,21)/b10-9-
InChI key
JBSOOFITVPOOSY-KTKRTIGZSA-N
Application
- a modulator of the sphingolipid and glycerophospholipid pathway to study its effects on myelination in mice Charcot–Marie–Tooth type 1A (CMT1A) myelinopathy and myelinating dorsal root ganglia cultures
- in biophysical studies to study its effects on artificial membranes
- to study its interactions with major membrane lipid films
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description 2-hydroxyoleic acid (sodium salt), powder | description ≥99% (GC) | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| assay ≥98% (HPLC) | assay >99% (TLC) | assay ≥99% (GC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level - |
| storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: >20 mg/mL | solubility - | solubility oil: soluble (fixed and volatile), benzene: soluble, alcohol: soluble, H2O: insoluble (practically), chloroform: soluble | solubility - |
| storage condition protect from light | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| color white to tan | color - | color colorless to very faintly yellow | color - |
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?