Documenti fondamentali
SML0228
Sigma-Aldrich
Rc-Ome
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2E)-3-(2-hydroxy-5-methoxyphenyl)-1-(4-methoxyphenyl)-2-Propen-1-one, trans-6,4′-dimethoxyretrochalcone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H16O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.31
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
, light to dark yellow
Solubilità
DMSO: ≥10 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Rc-Ome may be used in GABAA-mediated cell signaling studies.
Azioni biochim/fisiol
Rc-OMe is a GABAA PAM
Rc-OMe is a GABAA PAM that distinguishes α1β2γ2s from α1β2 receptors. The compound has very weak potentiating effects on α1β2, but potentiates GABA-elicited currents of α(123)β2γ2s receptors, all with low μM EC50s. Rc-OMe acts at a binding site that is distinct from BDZ, pentobarbital and loreclezole modulatory sites.
Caratteristiche e vantaggi
This compound is featured on the GABAA Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
We offer many products related to GABAA receptors for your research needs.