Documenti fondamentali
SML0226
Sigma-Aldrich
Pseudocantharidin C
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(4-Bromophenyl) ((3aR,4R,7S,7aS)-rel-4,7-Epoxy-1H-isoindol-2(3H,3aH,4H,5H,6H,7H,7aH)-yl)methanone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H16BrNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
322.20
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: ≥15 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
Pseudocantharidin C is an activator of PP2A
Pseudocantharidin C stimulates PP2A activity up to two-fold without influencing PP1. PP2A activation by pseudocantharidin C changes phosphorylation of tra2-beta1 at position T33 and promotes the SMN2 pre-mRNA exon 7 inclusion.
Caratteristiche e vantaggi
This compound is featured on the Phosphoprotein Phosphatases (Serine/Threonine) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
We offers many products related to phosphoprotein phosphatases (Serine/Threonine) for your research needs.