Vai a
SML0224
HI-6
≥98% (HPLC), oxime cholinesterase reactivator, powder
Sinonimo/i:
1-[[[4-(Aminocarbonyl)pyridinio]methoxy]methyl]-2-[(hydroxyimino)methyl]-pyridinium chloride, 4-Carbamoyl-1-[[[2-[(hydroxyimino)methyl]pyridinium-1-yl]methoxy]methyl]pyridinium dichloride, Asoxime chloride, HI 6, HI 6 chloride, HJ 6, Transant
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 114.00
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 460.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H16N4O3 · 2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
359.21
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 114.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
HI-6, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 15 mg/mL (clear solution)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].NC(=O)c1cc[n+](COC[n+]2ccccc2\C=N\O)cc1
InChI
1S/C14H14N4O3.2ClH/c15-14(19)12-4-7-17(8-5-12)10-21-11-18-6-2-1-3-13(18)9-16-20;;/h1-9H,10-11H2,(H-,15,19);2*1H
InChI key
QELSIJXWEROXOE-UHFFFAOYSA-N
General description
HI-6 functions as an antidote for treating intoxication caused by nerve agents. It acts as a potent drug in radiation protection and suppresses oxidative stress. HI-6 prevents the toxicity of the antineoplastic drug irinotecan.
Biochem/physiol Actions
HI-6 is an efficient oxime cholinesterase reactivator that is used as an antidote for organophosphates (Ops) exposure.
HI-6 is an efficient oxime cholinesterase reactivator.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)