SML0206
EAA-090
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
P-[2-(8,9-dioxo-2,6-diazabicyclo[5.2.0]non-1(7)-en-2-yl)ethyl]-phosphonic acid, WAY-126090
About This Item
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
light yellow to yellow
Solubilità
H2O: ≥2 mg/mL
Ideatore
Wyeth
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OP(O)(=O)CCN1CCCNC2=C1C(=O)C2=O
InChI
1S/C9H13N2O5P/c12-8-6-7(9(8)13)11(3-1-2-10-6)4-5-17(14,15)16/h10H,1-5H2,(H2,14,15,16)
BDABGOLMYNHHTR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3