Vai a
SML0199
Metaxalone
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-(3,5-Dimethylphenoxymethyl)-2-oxazolidinone, 5-[(3,5-Xylyloxy)methyl]-2-oxazolidinone, AHR 438, Metaxalon, Metazalone, Metazolone, NSC 170959
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 57.40
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H15NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.25
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
216-777-6
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 57.40
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥2 mg/mL (warmed to 60 °C)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1cc(C)cc(OCC2CNC(=O)O2)c1
InChI
1S/C12H15NO3/c1-8-3-9(2)5-10(4-8)15-7-11-6-13-12(14)16-11/h3-5,11H,6-7H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI key
IMWZZHHPURKASS-UHFFFAOYSA-N
Application
Metaxalone may be used in cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
Metaxalone is a muscle relaxant. The mechanism of action of metaxalone in humans is not fully understood. It was suggested that it acts through general central nervous system depression.
Muscle relaxant (skeletal)
Metaxalone is effective to relieve pain due to acute skeletal muscle pain caused due to musculoskeletal conditions and sprains.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1396149SML2761SML2760
Metaxalone ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0199
Metaxalone
Metaxalone United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1396149
Metaxalone
SGC6870N ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2761
SGC6870N
SGC6870 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2760
SGC6870
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥2 mg/mL (warmed to 60 °C)
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to tan
color
-
color
white to beige
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metaxalone
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)