Vai a
SML0191
Valganciclovir hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[(2-amino-6-oxo-6,9-dihydro-3H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl (2S)-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride hydrate, L-Valine, 2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl ester, monohydrochloride hydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 102.00
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 382.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H22N6O5·HCl · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
390.82 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
CHF 102.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
H2O: ≥8 mg/mL
originator
Roche
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OCC(CO)OCn1cnc2C(=O)N=C(N)Nc12
InChI
1S/C14H22N6O5.ClH.H2O/c1-7(2)9(15)13(23)24-4-8(3-21)25-6-20-5-17-10-11(20)18-14(16)19-12(10)22;;/h5,7-9,21H,3-4,6,15H2,1-2H3,(H3,16,18,19,22);1H;1H2/t8?,9-;;/m0../s1
InChI key
XASVRRIYQZVANH-AHBBCRTASA-N
Application
Valganciclovir hydrochloride hydrate may be used in HIV-related cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
Valganciclovir hydrochloride hydrate is an antiviral used to treat cytomegalovirus infection. It is the prodrug of ganciclovir, a synthetic analog of 2′-deoxy-guanosine which is phosphorylated to a dGTP analog that competitively inhibits the incorporation of dGTP by viral DNA polymerase.
Valganciclovir hydrochloride hydrate is an antiviral; prodrug for ganciclovir
Valganciclovir is a valine ester of Ganciclovir, used to treat cytomegalovirus retinitis in HIV-infected patients. It is rapidly metabolized to ganciclovir by hydrolysis before entering the systemic circulation resulting in improved absorption of the drug.
Features and Benefits
This compound was developed by Roche. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
V9889D69461708004
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder
form
solid
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: ≥8 mg/mL
solubility
H2O: >20 mg/mL
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)