Vai a
SML0189
Indinavir sulfate salt hydrate
≥98% (HPLC), powder, antiretroviral agent
Sinonimo/i:
2,3,5-Trideoxy-N-[(1S,2R)-2,3-dihydro-2-hydroxy-1H-inden-1-yl]-5-[(2S)-2-[[(1,1-dimethylethyl)amino]carbonyl]-4-(3-pyridinylmethyl)-1-piperazinyl]-2-(phenylmethyl)-D-erythro-pentonamide sulfate hydrate, Crixivan hydrate, L-735,524 hydrate, MK-639 hydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 115.00
CHF 97.75
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 457.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H47N5O4·H2SO4 · xH2O
Peso molecolare:
711.87 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
CHF 97.75
Prezzo di listinoCHF 115.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Indinavir sulfate salt hydrate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
H2O: ≥15 mg/mL
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
storage temp.
2-8°C
Application
Indinavir sulfate salt hydrate may be used in HIV-related cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
Indinavir sulfate is an antiretroviral; HIV Protease Inhibitor
Indinavir sulfate is an antiviral HIV protease inhibitor.
Indinavir sulfate suppresses the replication of HIV and is an important component of antiretroviral therapy for initial treatment of HIV infection. It is known to cause renal and urologic toxicity.
Features and Benefits
This compound was developed by Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D6196S4317C5976
SB 431542 ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
S4317
SB 431542
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC), powder
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
solubility
H2O: ≥15 mg/mL
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: soluble 10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)