Vai a
SML0177
AUDA
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
12-[[(tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylamino)carbonyl]amino]-dodecanoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 91.70
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 356.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H40N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
392.58
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 91.70
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL at warmed to 60 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCCCCNC(=O)NC12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C23H40N2O3/c26-21(27)10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-24-22(28)25-23-15-18-12-19(16-23)14-20(13-18)17-23/h18-20H,1-17H2,(H,26,27)(H2,24,25,28)/t18-,19+,20-,23-
InChI key
XLGSEOAVLVTJDH-UKBVAGSOSA-N
Application
AUDA may be used in soluble epoxide hydrolase-mediated cell signaling studies.
AUDA has been used in the inhibition of epoxide hydrolase in human macrophages and in inhibition of tumor necrosis factor α (TNF-α)- induced phosphorylation in human aortic smooth muscle cells.
Biochem/physiol Actions
AUDA is a potent inhibitor of soluble epoxide hydrolase
Inhibition of soluble epoxide hydrolase by AUDA inhibits the metabolism of epoxyeicosatrienoic acids (EETs) and protects end-organs against the damaging effects of salt-sensitive hypertension. AUDA also renders protection against myocardial ischemia-reperfusion injury and cerebral ischemia.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0209A7486SML1940
AUDA ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0177
AUDA
ANA-12 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0209
ANA-12
Adapalene ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
A7486
Adapalene
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL at warmed to 60 °C
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL at 60 °C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to off-white
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)