Vai a
SML0138
Levalbuterol hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(R)-salbutamol hydrochloride, Levosalbutamol hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 104.00
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 318.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H21NO3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.77
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
CHF 104.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -25 to -35°, c = 0.1 in H2O
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
H2O: ≥15 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CC(C)(C)NC[C@H](O)c1ccc(O)c(CO)c1
InChI
1S/C13H21NO3.ClH/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15;/h4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3;1H/t12-;/m0./s1
InChI key
OWNWYCOLFIFTLK-YDALLXLXSA-N
Gene Information
human ... ADRB2(154)
Application
Levalbuterol hydrochloride may be used in β2-adrenergic-mediated cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
β-Adrenergic Agonist; Bronchodilator; more active isomer of albutamol
Levalbuterol (levosalbutamol) is the more active isomer of albuterol. Levalbuterol is a β-adrenergic agonist; a bronchodilator used clinically to treat asthma and COPD..
Levalbuterol is (R)-albuterol that exhibits bronchodilator effect and is more effective than racemic albuterol for the treatment of exacerbation of asthma in pediatric populations.
Features and Benefits
This compound is featured on the β-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
13587841012600PHR3457
Albuterol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1012600
Albuterol
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
solubility
H2O: ≥15 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Levalbuterol hydrochloride
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)