Vai a
SML0130
Loxiglumide
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-[(3,4-dichlorobenzoyl)amino]-5-[(3-methoxypropyl)pentylamino]-5-oxo-pentanoic acid, CR 1505
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H30Cl2N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
461.38
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCN(CCCOC)C(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C21H30Cl2N2O5/c1-3-4-5-11-25(12-6-13-30-2)21(29)18(9-10-19(26)27)24-20(28)15-7-8-16(22)17(23)14-15/h7-8,14,18H,3-6,9-13H2,1-2H3,(H,24,28)(H,26,27)
InChI key
QNQZBKQEIFTHFZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Loxiglumide is a CCK-A receptor antagonist
Loxiglumide is a small-molecule antagonist of the cholecystokinin receptor CCKA. Loxiglumide inhibits pancreatic secretion of digestive enzymes, and also blocks CCK-induced gastric secretions and emptying.
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)