Vai a
SML0123
Deflazacort
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(11β,16β)-21-(acetyloxy)-11-hydroxy-2′-methyl-5′H-pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione, 11β,21-dihydroxy-2′-methyl-5′βH-pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione 2′-acetate, DL-458-IT, L-5458, azacort, oxazacort, pregna-1,4-diene-11β,21-diol-3,20-dione[17α,16α-d]-2′-methyloxazoline 21-acetate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 133.00
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 518.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H31NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
441.52
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
238-483-7
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 133.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)OCC(=O)[C@@]12N=C(C)O[C@@H]1C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]23C
InChI
1S/C25H31NO6/c1-13-26-25(20(30)12-31-14(2)27)21(32-13)10-18-17-6-5-15-9-16(28)7-8-23(15,3)22(17)19(29)11-24(18,25)4/h7-9,17-19,21-22,29H,5-6,10-12H2,1-4H3/t17-,18-,19-,21+,22+,23-,24-,25+/m0/s1
InChI key
FBHSPRKOSMHSIF-GRMWVWQJSA-N
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Biochem/physiol Actions
Deflazacort is an Anti-inflammatory glucocorticoid
Deflazacort is an anti-inflammatory and immunosuppressant glucocorticoid.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1166116PHR84521A02730
Deflazacort ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0123
Deflazacort
Deflazacort United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1166116
Deflazacort
Deflazacort pkg of 250 mg, certified reference material, pharmaceutical secondary standard
PHR8452
Deflazacort
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
pkg of 250 mg, certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to tan
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Deflazacort
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)