Vai a
SML0113
Brequinar sodium salt hydrate
≥97% (HPLC), DHODH inhibitor, powder
Sinonimo/i:
6-Fluoro-2-(2′-fluoro[1,1′-biphenyl]-4-yl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid sodium hydrate, Biphenquinate sodium hydrate, DuP 785 hydrate, NSC 368390 hydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 140.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 554.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H14F2NO2·Na · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
397.35 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
CHF 140.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Brequinar sodium salt hydrate, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
off-white to brown
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.[Na+].Cc1c(nc2ccc(F)cc2c1C([O-])=O)-c3ccc(cc3)-c4ccccc4F
InChI
1S/C23H15F2NO2.Na.H2O/c1-13-21(23(27)28)18-12-16(24)10-11-20(18)26-22(13)15-8-6-14(7-9-15)17-4-2-3-5-19(17)25;;/h2-12H,1H3,(H,27,28);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
IZXTTXFXRQGHKO-UHFFFAOYSA-M
Application
Brequinar sodium salt hydrate may be used in cell signaling studies.
Brequinar sodium salt hydrate has been used as a dihydroorotate dehydrogenase (DHODH) inhibitor:
  • in drug response assays
  • to induce depletion of cellular pyrimidine pools
  • in cell proliferation assays
Biochem/physiol Actions
Brequinar inhibits dihydroorotate dehydrogenase (DHODH), the fourth enzyme in the de novo pyrimidine biosynthesis pathway, preventing the synthesis of DNA and RNA. Brequinar has recently been found to have antiviral activity against a broad spectrum of viruses including flaviviruses (dengue virus, West Nile virus, yellow fever virus, and Powassan virus) and also a plus-strand RNA alphavirus (Western equine encephalitis virus) and a negative-strand RNA rhabdovirus (vesicular stomatitis virus).
Brequinar sodium salt hydrate is a dihydroorotate dehydrogenase (DHODH) inhibitor; antiviral
Brequinar exhibits anti-neoplastic activity against refractory solid tumors in human and mouse models. Continuous treatment is required for depletion of pyrimidine pools in the cancer cells and tumor inhibition.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
443662239380N2640
description
≥97% (HPLC)
description
-
description
technical grade, 75%
description
tablet
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
75%
assay
-
form
powder
form
(wet)
form
solid
form
tablet
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
water: 1 tablet/3 mL, clear, colorless
color
off-white to brown
color
-
color
-
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)