Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 120.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H14O3 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.27 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥13 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.COc1cc(O)cc(\C=C\c2ccc(O)cc2)c1
InChI
1S/C15H14O3.H2O/c1-18-15-9-12(8-14(17)10-15)3-2-11-4-6-13(16)7-5-11;/h2-10,16-17H,1H3;1H2/b3-2+;
InChI key
XZMDLGKACFLROY-SQQVDAMQSA-N
Biochem/physiol Actions
Pinostilbene is a resveratrol derivative that induced apoptosis in several cancer cell lines.
Resveratrol prodrug.
1 of 1
Questo articolo | ||
|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description phyproof® Reference Substance | description phyproof® Reference Substance |
| form powder | form - | form solid |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥13 mg/mL | solubility - | solubility - |
| color white to tan | color - | color - |
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?