Vai a
SML0095
Conessine
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
(3β)-N,N-dimethyl-con-5-enin-3-amine, Conessin, NSC 119994, Neriine, Roquessine, Wrightine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 44.00
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 165.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H40N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
356.59
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
208-897-2
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
CHF 44.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
ethanol: ≥2 mg/mL
originator
Abbott
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H]1[C@H]2CC[C@H]3[C@@H]4CC=C5C[C@H](CC[C@]5(C)[C@H]4CC[C@]23CN1C)N(C)C
InChI
1S/C24H40N2/c1-16-20-8-9-22-19-7-6-17-14-18(25(3)4)10-12-23(17,2)21(19)11-13-24(20,22)15-26(16)5/h6,16,18-22H,7-15H2,1-5H3/t16-,18-,19+,20+,21-,22-,23-,24-/m0/s1
InChI key
GPLGAQQQNWMVMM-MYAJQUOBSA-N
General description
Conessine is a steroidal alkaloid. It has anti-malarial properties, thus, conessine has been used in treatment of malaria.
Biochem/physiol Actions
Conessine is a plant steroid alkaloid that acts as a potent and specific antagonist of histamine H3 receptors (Ki = 5.37 and 24.5 nM for human and rat receptors, respectively). Conessine is 1860-fold selective for H3 over H4 and does not bind to H1 or H2 receptors. The molecule also binds to the human α2C4 adrenergic receptor (pKi = 7.98).
H3 receptor antagonist
Features and Benefits
This compound was developed by Abbott. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHL86246SYX00264
Conessine ≥97% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0095
Conessine
Conessine phyproof® Reference Substance
PHL86246
Conessine
description
≥97% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
AldrichCPR
form
powder
form
-
form
solid
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
ethanol: ≥2 mg/mL
solubility
-
solubility
-
color
white to tan
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Conessine
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)