Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 124.00 |
50 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 471.00 |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -30 to -40°, c = 0.5 in methanol
color
white to tan
solubility
H2O: ≥17 mg/mL
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.Nc1nc(NC2CC2)c3ncn([C@@H]4C[C@H](CO)C=C4)c3n1.Nc5nc(NC6CC6)c7ncn([C@@H]8C[C@H](CO)C=C8)c7n5
InChI
1S/2C14H18N6O.H2O4S/c2*15-14-18-12(17-9-2-3-9)11-13(19-14)20(7-16-11)10-4-1-8(5-10)6-21;1-5(2,3)4/h2*1,4,7-10,21H,2-3,5-6H2,(H3,15,17,18,19);(H2,1,2,3,4)/t2*8-,10+;/m11./s1
InChI key
WMHSRBZIJNQHKT-FFKFEZPRSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form - | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: ≥17 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to tan | color - | color - | color - |
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?