Documenti fondamentali
SML0081
Sigma-Aldrich
Zacopride hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-Amino-N-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-5-chloro-2-methoxybenzamide hydrochloride hydrate
Scegli un formato
10 MG
CHF 147.00
50 MG
CHF 592.00
CHF 147.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 147.00
50 MG
CHF 592.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H20ClN3O2 · HCl · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
346.25 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
CHF 147.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to tan
Solubilità
H2O: ≥10 mg/mL
Ideatore
Wyeth
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.Cl.COc1cc(N)c(Cl)cc1C(=O)NC2CN3CC[C@H]2CC3
InChI
1S/C15H20ClN3O2.ClH.H2O/c1-21-14-7-12(17)11(16)6-10(14)15(20)18-13-8-19-4-2-9(13)3-5-19;;/h6-7,9,13H,2-5,8,17H2,1H3,(H,18,20);1H;1H2
NPXXKMBXEODDAF-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Serotonin 5-HT3 and 5-HT4 receptor antagonist
Zacopride is a sub-nanomolar antagonist of the serotonin 5-HT3 receptor that also displays agonist-like activity against 5-HT4 receptors. It is a potent anxiolytic in animal models, and also has strong antiemetic effects, and also increases aldosterone levels via activation of 5-HT4 receptor in the adrenal glands.
Caratteristiche e vantaggi
This compound was developed by Wyeth. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)